152129
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
3-Methyl-p-anisaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Beilstein:
2084045
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. ebollizione
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Tamer Awad et al.
Journal of chromatographic science, 45(8), 477-485 (2007-11-21)
The five side-chain regioisomers of 4-methoxy-3-methylphenethylamine constitute a unique set of compounds having an isobaric relationship with the controlled drug substance 3,4-methylenedioxymethamphetamine (3,4-MDMA or Ecstasy). These isomeric forms of the 4-methoxy-3-methylphenethylamines have mass spectra essentially equivalent to 3,4-MDMA, and all