Documenti fondamentali
150193
Sigma-Aldrich
Triphenylvinylphosphonium bromide
97%
Sinonimo/i:
Ethenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 84065, Schweizer’s Reagent, Vinyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.23
Beilstein:
4168860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
  • Condensation with benzoxazinediones
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Schweizer reaction
  • Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Reagent for the synthesis of heterocycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)