149012
Dimethyl suberate
99%
Sinonimo/i:
Octanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
268 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)