Documenti fondamentali
148601
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
GWLOGZRVYXAHRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
N-Methyl-p-toluenesulfonamide was used in the synthesis of vicinal haloamino ketone derivative.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hao Sun et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 269-276 (2010-03-25)
The combinations of N-methyl-p-toluenesulfonamide/NBS and N-ethyl-p-toluenesulfonamide/NBS were found to be good nitrogen/halogen resources for the aminohalogenation of alpha,beta-unsaturated ketones in the presence of Ni(OAc)(2) as the catalyst for the synthesis of vicinal haloamino ketone derivatives. The introduction of N-alkyl groups