Documenti
14845
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H34O5Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.61
Beilstein:
223966
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452
P. eboll.
184 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane can be used:
  • As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
  • To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Interpenetrating network-forming sulfonated poly (vinyl alcohol) proton exchange membranes for direct methanol fuel cell applications
Tseng C-Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 11936-11945 (2011)