14654
1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluormethylsulfonyl)imide
≥97.0% (H-NMR)
Sinonimo/i:
BMPIm
Saggio
≥97.0% (H-NMR)
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.5% water
Stringa SMILE
CCCC[n+]1cccc(C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H16N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-11-8-5-6-10(2)9-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
NOFBAVDIGCEKOQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the modification of electrodes applicable in the detection of dopamine and uric acid in the human urine sample.
- As a solvent in the Ullmann homocoupling of aryl halides or aryl boronic acids using Cu nanoparticles.
- To modify the carbon paste electrode applicable in the detection of dopamine in human serum and urine samples.
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ionic Liquids for Electrochemical Applications