Documenti fondamentali
139300
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrocinnamate, predominantly trans
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-2-16-11(13)8-5-9-3-6-10(7-4-9)12(14)15/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
PFBQVGXIMLXCQB-VMPITWQZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl 4-nitrocinnamate was used to study the kinetics of reduction of ethyl t-cinnamate and its substituted derivatives by samarium diiodide in the presence of hexamethylphosphoramide and t-butanol.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reduction of Ethyl t-cinnamates by Samarium Diiodide
Lin T-Y, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 48(5) (2001)