13635
Nickel(II) sulfate hexa-/ heptahydrate
for nickel plating, DIN 50970 H, ≥20.6% Ni and Co basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for nickel plating
Livello qualitativo
agenzia
DIN 50970 H
Forma fisica
powder or crystals
Composizione
Ni and Co, ≥20.6%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezze
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
Cationi in tracce
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤5000 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.