Documenti fondamentali
134481
Sigma-Aldrich
Vinyl neodecanoate, mixture of isomers
contains 5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Neodecanoic acid, vinyl ester
About This Item
Formula condensata:
C9H19CO2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
60-216 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)