Documenti fondamentali
134317
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate
90%, remainder predominantly cis
About This Item
Formula condensata:
C6H5C3H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
phenyl
Stringa SMILE
O=C=N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6H2/t9-,10+/m0/s1
DYUXVJAFBUZREW-VHSXEESVSA-N
Applicazioni
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate was used as isocyante monomer during general solid-phase synthesis for identification of peroxisome proliferator-activated receptor ligands.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(22), 2959-2962 (2001-10-26)
We have developed a general solid-phase synthesis for identification of PPAR ligands. Synthesis of a 480-member library led to the identification of a potent PPAR gamma/delta dual agonist 23. Compound 23 showed good plasma exposure in rats and demonstrated antihyperglycemic