Documenti fondamentali
132160
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzonitrile
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
P. ebollizione
180-185 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
91-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(cc(OC)c1OC)C#N
InChI
1S/C10H11NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
OSBQUSPVORCDCU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of nitrile hydratation catalysed by Nocardia sp. 108.
Wang Y-J, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 23(3), 355-362 (2007)
Room-temperature discotic liquid-crystalline coronene diimides exhibiting high charge-carrier mobility in air.
An Z,et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(37), 6688-6698 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
132160-500G
132160-5KG
132160-25G
132160-5G4061838728845