130982
4,6-Dichlororesorcinol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
254 °C (lit.)
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H
GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3