124109
1-Bromo-2-methylnaphthalene
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.648 (lit.)
P. eboll.
296 °C (lit.)
Densità
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?