122629
Ethyl levulinate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-oxopentanoate
Saggio
99%
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl levulinate is a ketoester produced through the esterification of levulinic acid and is used as an oxygenated diesel additive.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?