122459
Ferrocenecarboxaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?