115738
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Sinonimo/i:
Triacetonediamine
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. ebollizione
188-189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Applicazioni
Template for preparation of ammoniopiperidinium hydrogen phosphates
Fiber-reactive yellowing inhibitor for partial brightness stabilization of peroxide-bleached pulps
Reactant for thermostability of soybean / sunflower oils
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?