Documenti fondamentali
109398
Sigma-Aldrich
2-Norbornanemethanol, mixture of endo and exo
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Norbornanemethanol undergoes condensation reaction with methacryloyl chloride to yield bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl 2-methylacrylate comonomer for synthesis of fluorinated poly(maleimide-co-glycidylmethacrylate).
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Polymaleimide Copolymers with Norbornane units for Polymeric Optical Waveguides.
Kim WL, et al.
Journal of Photoscience, 9(1), 23-28 (2002)