106496
Ethylenebis(diphenylphosphine)
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Diphos, dppe
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Diels-Alder Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
137-142 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?