Key Documents
103292
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinaldine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-8-3-4-9-7-10(13-2)5-6-11(9)12-8/h3-7H,1-2H3
NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Methoxyquinaldine is starting reagent for the synthesis of 2-(-dialkylaminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their derivatives.
Applicazioni
6-Methoxyquinaldine was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144and F22) and their applications in live cell imaging.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quinidines substituted 1, 1, 2, 3-tetrahydroquinolines.
Shchukina MN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 9(2), 94-97 (1975)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization