Documenti fondamentali
101370
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-undecene
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-1-nonylethylene
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.32
Beilstein:
1739514
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
Densità
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(C)=C
InChI
1S/C12H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h2,4-11H2,1,3H3
SJVKHZYVCVKEGM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Martin Lommatzsch et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 94-101 (2015-06-04)
Multidimensional chromatography based on two-dimensional high performance liquid chromatography on-line coupled to gas chromatography (on-line HPLC-HPLC-GC) enables the separate analysis of saturated, monounsaturated and aromatic hydrocarbons in packaging materials like polyolefins or paperboard and their migrates into foods. Since normal-phase