10035
Ammonium metatungstate hydrate
≥85% WO3 basis (gravimetric)
Sinonimo/i:
AMT, Hexaammonium wolframate hydrate, Tungstic acid hexaammonium salt
Saggio
≥85% WO3 basis (gravimetric)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
Impurezze
≤0.005% water-insoluble matter
Perdita
≤15% loss on ignition
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Descrizione generale
Applicazioni
- Effect of morphology properties of NiW catalysts on hydrodesulfurization for individual sulfur compounds in fluid catalytic cracking diesel: This research discusses the influence of ammonium metatungstate hydrate in the preparation of NiW catalysts, focusing on its role in hydrodesulfurization processes (X Tao et al., 2014).
- Preparation of quaternary tungsten bronze nanoparticles by a thermal decomposition of ammonium metatungstate with oleylamine: This study examines the decomposition pathways of ammonium metatungstate hydrate into metatungstate anions and their applications in creating tungsten bronze nanoparticles (J Choi et al., 2015).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?