SML0324
JW67
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Trispiro[3H-indole-3,2′-[1,3]dioxane-5′,5′′-[1,3]dioxane-2′′,3′′′-[3H]indole]-2,2′′′(1H,1′′′H)-dione (9CI)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1Nc2ccccc2C13OCC4(CO3)COC5(OC4)C(=O)Nc6ccccc56
InChI
1S/C21H18N2O6/c24-17-20(13-5-1-3-7-15(13)22-17)26-9-19(10-27-20)11-28-21(29-12-19)14-6-2-4-8-16(14)23-18(21)25/h1-8H,9-12H2,(H,22,24)(H,23,25)
Clé InChI
BTXRSHKJNDFHGA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable