C144
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
1-(m-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride, N-(3-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride, m-CPBG hydrochloride
Forme
solid
Couleur
white
Pf
190-194 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-2-1-3-6(4-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Clé InChI
FOWAIJYHRWFTHR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3