Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
212-095-8
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
108-110 °C/14.7 hPa
Pf
1.5 °C
Température de transition
flash point 94 °C
Densité
1.067 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup