Principaux documents
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(Cl)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-805-9
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
545 °C
Puissance
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
pb
274-276 °C/1013 hPa
Pf
237-240 °C
Température de transition
flash point 238 °C
Solubilité
0.08 g/L
Densité
1.54 g/cm3 at 24 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
238 °C