Principaux documents
S826456
N,N'-DIMETHYL-N,N'-DIPHENYL-2,3,5,6-TETRAFLUORO-P-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16F4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.358
Numéro MDL:
Autres remarques