Principaux documents
R253057
N-(2-BENZENESULFONYL-ETHYL)-N-PHENYL-HYDROXYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.345
Numéro MDL:
Autres remarques