Principaux documents
H39604
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
95% anhydrous basis
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1616385
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95% anhydrous basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
140-141 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
Clé InChI
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup