900250
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 645 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
λmax
630 nm
Fluorescence
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm
, quantum yield >50%
Description générale
Application
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C