Wichtige Dokumente
1543200
USP
Piperin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Piperoyl-piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piperine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChIKey
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Black Pepper
- Powdered Black Pepper
- Powdered Black Pepper Extract
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)