Wichtige Dokumente
W290904
Piperin
≥95%, FG
Synonym(e):
1-Piperoyl-piperidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Piper nigrum L.
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Form
powder, crystals or granules
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; pepper
SMILES String
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChIKey
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP3A4(1576)
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W290904-100G | |
W290904-1KG-K | 4061835566075 |
W290904-25G | |
W290904-25G-K | |
W290904-100G-K | 4061835513499 |
W290904-1KG | |
W290904-SAMPLE | |
W290904-SAMPLE-K | 4061837517709 |