1538312
USP
Picroside I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Picroside I, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-Hydroxy-1a-(hydroxymethyl)-1a,1b,2,5a,6,6ahexahydrooxireno[2’,3’:4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl 6-O-[(2E)-3-phenyl-2-propenoyl]-β- Dglucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
Mol-Gew.
492.48 (C24H28O11)
Verpackung
pkg of 20 mg
Hersteller/Markenname
USP 1538312
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable