1478527
USP
Omeprazol-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Omeprazol-N-oxid, 4-Methoxy-2-{[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-sulfinyl]-methyl}-3,5-dimethyl-pyridin-1-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
omeprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
InChIKey
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable