PHR1987
Omeprazol-Unreinheit B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)-methyl]-sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol, 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl]-6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy-Omeprazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
omeprazole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(Cc3ncc(cc3C)C)c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)