Merck
Y0001042
Omeprazol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Omeprazol, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl}-1H-benzimidazol, Antra, Losec
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
omeprazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChIKey
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Omeprazole for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aydin Seref Köksal et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 76(1), 34-37 (2013-05-09)
Bismuth-containing quadruple therapy given four times a day is effective in the first-line treatment of Helicobacter pylori. We aimed to investigate whether twice daily posology could eradicate H. pylori at a comparable rate in an area with a high prevalence
R P Myers et al.
The American journal of gastroenterology, 96(12), 3428-3431 (2002-01-05)
Omeprazole is a proton pump inhibitor that is used commonly in the treatment of acid-peptic disorders. Although omeprazole is generally well tolerated, serious adverse effects such as renal failure have been reported. Thus far, 17 cases of acute interstitial nephritis
Anju Nohria et al.
Journal of the American Heart Association, 3(1), e000609-e000609 (2014-01-07)
Inflammation is fundamental to the development of atherosclerosis. We examined the effect of anti-inflammatory doses of salicylate on endothelium-dependent vasodilation, a biomarker of cardiovascular risk, in a broad range of subjects. We performed a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial evaluating
A proton-pump inhibitor expedition: the case histories of omeprazole and esomeprazole.
Lars Olbe et al.
Nature reviews. Drug discovery, 2(2), 132-139 (2003-02-04)
Kazuhiro Shiizaki et al.
Molecular pharmacology, 85(2), 279-289 (2013-11-23)
Omeprazole (OME) induces the expression of genes encoding drug-metabolizing enzymes, such as CYP1A1, via activation of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) both in vivo and in vitro. However, the precise mechanism of OME-mediated AhR activation is still under investigation. While