1138507
USP
Clocortolonpivalat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Chlor-6α-fluor-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-21-pivalat, Clocortolon-21-pivalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clocortolone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[C@H]1CC2[C@@](C4(C1=CC(=O)C=C4)C)(C(CC3(C2C[C@H](C3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O)Cl
InChI
1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16?,17?,19+,21?,22?,25?,26?,27+/m1/s1
InChIKey
SXYZQZLHAIHKKY-OROMMWLNSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Clocortolone Pivalate Cream
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)