Y0002022
Kunststoffadditiv 24
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäure-diisononylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
O(CCCCCCC(C)C)C(=O)C1C(CCCC1)C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
InChIKey
HORIEOQXBKUKGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
435.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
224 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)