Wichtige Dokumente
D201154
Phthalsäure-bis-2-ethylhexylester
≥99.5%
Synonym(e):
Bis-(2-ethylhexyl)-phthalat, DEHP, DOP, Dioctylphthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>16 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.2 mmHg ( 93 °C)
Assay
≥99.5%
Form
oil
Selbstzündungstemp.
734 °F
Verunreinigungen
≤0.05% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for acidity ( <=0.003%as phthalic acid
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChIKey
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?