Wichtige Dokumente
PHL82478
Asarylaldehyd
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, Asaronaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)