Wichtige Dokumente
319775
Octanphenon
≥99%
Synonym(e):
Caprylophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5044 (lit.)
bp
285-290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21.5-23.5 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
InChIKey
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?