Wichtige Dokumente
PHL83540
Salvianolsäure D
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1c(c(c(cc1)O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C20H18O10/c21-13-4-1-10(7-15(13)23)8-16(20(28)29)30-18(26)6-3-11-2-5-14(22)19(27)12(11)9-17(24)25/h1-7,16,21-23,27H,8-9H2,(H,24,25)(H,28,29)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChIKey
KFCMFABBVSIHTB-WUTVXBCWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)