Wichtige Dokumente
PHL80224
Nikotinditartrat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz), (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin -(+)-bitartratsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChIKey
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
289.8 °F
Flammpunkt (°C)
143.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)