Merck
HMSU02
Schwefel in Schweröl
0.001% (10 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Konzentration
0.001% (10 ppm)
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)