Wichtige Dokumente
PHL80350
trans-Zimtsäure-Methylester
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Methyl-trans-cinnamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
InChIKey
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)