Wichtige Dokumente
96008
Methacrylsäure-cyclohexylester
Synonym(e):
Cyclohexyl-methacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Enthält
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChIKey
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)