Merck
819838
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 7.8 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 19838
Methode(n)
HPLC: suitable
Kompatibilität
Tosoh 7.8 mm BioAssist PEEK Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)