Merck
807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
Synonym(e):
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße:
2 μm
Produktbezeichnung
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 07619
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
2 μm
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)