Merck
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße:
1 μm
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 13998
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
1 μm
Kompatibilität
Tosoh TSKgel® NPR columns
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)