814477
TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk Media
phase phenyl, bottle of 100 mL, 35 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Phenyl-650S Bulk-Medien
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Phenyl-650S
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 100 mL
Parameter
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
polymer (35 μm)
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
35 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)