Merck
814947
HPLC-Säule TSKgel® Butyl-NPR
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Synonym(e):
HPLC-Säule TSKgel® Butyl-NPR
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Butyl-NPR, 14947
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Von allen angebotenen HIC-Säulen zeigt TSKgel Butyl-NPR die geringste Hydrophobie und ist die optimale Wahl für Hochgeschwindigkeits-Trennungen mit hervorragender Rückgewinnung selbst für stark hydrophobe Proben. Das nicht poröse Harz erfordert geringere Probenladung und führt zu schnelleren Analysen, weil die Bindungskinetik nur auf der Oberfläche des Beads stattfindet. Das extrem effiziente 2,5-μm-Bead ermöglicht schnelle, hocheffiziente Trennungen unter Verwendung einer Säule mit einem Innendurchmesser von 3,5 cm x 4,6 mm. Dadurch ist die Säule TSKgel Butyl-NPR ideal für zeitkritische Qualitätskontrollanalysen oder Anwendungen mit begrenzten Proben. Das Grundmaterial der Säule TSKgel Butyl-NPR ist Polymethacrylat und die Säule ist bei sauren oder kaustischen Reinigungsverfahren bis 1 N stabil.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
Verwandter Inhalt
Related Content Links (9+3 Grid Columns)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC